Kaliumfluoride, watervrij 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 94.1 EUR
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Kaliumfluoride, watervrij 99%
Kaliumfluoride
Formule: KF
Kookpunt: 1505 °C
Smeltpunt: 858 °C
Dichtheid: 2,48 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011398
CAS nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III