5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 17.7 EUR
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C6H4ClF2N
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808806
CAS nummer: 348-65-2