3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 150 EUR
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 248…249 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243991
CAS nummer: 58457-64-0