Potassium hexafluoroantimonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium hexafluoroantimonate(V)
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-500G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 111 EUR
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-500G APOSPC6279-5G
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Potassium hexafluoroantimonate
Formule: F₆KSb
MW: 274.85 g/mol
Kookpunt: 1505 °C
Smeltpunt: 846 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043080
CAS nummer: 16893-92-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III