2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 58.6 EUR
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662404
CAS nummer: 242475-26-9