Potassium hexafluorosilicate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium fluorosilicate
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 228 EUR
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Potassium hexafluorosilicate 98%
Potassium hexafluorosilicate
Formule: F₆K₂Si
MW: 220.27 g/mol
Dichtheid: 2.665 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040666
CAS nummer: 16871-90-2
UN: 2655
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07803