3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 46.8 EUR
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₂S
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093760
CAS nummer: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,II