4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6315-1G PC6315-500MG
APOSPC6315-1GEA 671 EUR
APOSPC6315-1G APOSPC6315-500MG
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₈Cl₃F₃N₂O
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664860
CAS nummer: 318959-15-8