5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 513 EUR
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₃ClF₃N₃
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140981
CAS nummer: 219568-17-9