5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 671 EUR
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Smeltpunt: 197…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243767
CAS nummer: 338977-66-5