5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 304 EUR
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 125…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935951
CAS nummer: 321848-47-9