Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 211 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Praseodymium trifluoride
Formule: F₃Pr
MW: 197.9 g/mol
Smeltpunt: 1395 °C
Dichtheid: 6.2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016287
CAS nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III