5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 193 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Smeltpunt: 177…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243689
CAS nummer: 282523-49-3