[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6336-1G PC6336-500MG PC6336-5G
APOSPC6336-1GEA 537 EUR
APOSPC6336-1G APOSPC6336-500MG APOSPC6336-5G
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀ClF₃N₂OS
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172635
CAS nummer: 318239-52-0