1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 665 EUR
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Smeltpunt: 195…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665287
CAS nummer: 159885-82-2