Samarium(III) fluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 767 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Formule: F₃Sm
Kookpunt: 2323 °C
Smeltpunt: 1306 °C
Dichtheid: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049540
CAS nummer: 13765-24-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable