Scandium(III) fluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6343R-10G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 458 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-5G
Scandium(III) fluoride 99,9%
Scandium(III) fluoride
Formule: F₃Sc
MW: 101.95 g/mol
Kookpunt: 1527
Smeltpunt: 1515 °C
Dichtheid: 2.5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016325
CAS nummer: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III