5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 192 EUR
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631353
CAS nummer: 654-98-8