8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 22 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Smeltpunt: 278…282 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272395
CAS nummer: 63010-71-9