2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 58.4 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11975313
CAS nummer: 1159512-64-7