2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 123 EUR
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045053
CAS nummer: 881402-25-1