2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08282785
CAS nummer: 402-17-5