Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 316 EUR
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215839
CAS nummer: 369-30-2