3-Fluoro-4-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 42.4 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263471
CAS nummer: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8,III