5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6369-1G PC6369-250MG PC6369-500MG PC6369-2.5G PC6369-5G
APOSPC6369-1GEA 106 EUR
APOSPC6369-1G APOSPC6369-250MG APOSPC6369-500MG APOSPC6369-2.5G APOSPC6369-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₃H₂F₃N₃O
Smeltpunt: 155…160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08062581
CAS nummer: 768-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III