1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 176 EUR
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formule: C₉H₈F₃N₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777192
CAS nummer: 5685-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III