2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 840 EUR
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03005295
CAS nummer: 7656-31-7