Silver heptafluorobutyrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formule: C₄AgF₇O₂
Smeltpunt: 292…294 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064197
CAS nummer: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1