3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 84.7 EUR
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Smeltpunt: 46…49 °C
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631323
CAS nummer: 190011-87-1