4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 408 EUR
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660289
CAS nummer: 886502-56-3