Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 145 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Formule: AgF₆P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003415
CAS nummer: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II