(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6419-1G PC6419-5G
APOSPC6419-1GEA 33.2 EUR
APOSPC6419-1G APOSPC6419-5G
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Kookpunt: 189 °C
Smeltpunt: 100 °C
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092898
CAS nummer: 24435-45-8
UN: 3261
ADR: 8,III