3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 42.4 EUR
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
MW: 205.1091 g/mol
Kookpunt: 60 °C/ 5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660203
CAS nummer: 886498-94-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III