2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, [4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazine
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 22 EUR
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₅F₃N₄
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115112
CAS nummer: 197305-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III