1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 40.9 EUR
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formule: C₆H₃F₁₁O
Kookpunt: 87,5 °C
Dichtheid: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411203
CAS nummer: 1000-28-8