4-Chloro-3-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 127 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Kookpunt: 138…143 °C
Smeltpunt: –27 to –24 °C
Dichtheid: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453233
CAS nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III