Natriumfluoride 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 22.1 EUR
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Natriumfluoride 99.99%
Natriumfluoride
Formule: NaF
Smeltpunt: 988 °C
Dichtheid: 2,78 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003524
CAS nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III