Sodium heptafluorobutyrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.7 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formule: C₄F₇NaO₂
Smeltpunt: 248…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066168
CAS nummer: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6