Sodium hexafluoroantimonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium hexafluoroantimonate(V)
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 205 EUR
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Formule: F₆NaSb
MW: 258.74 g/mol
Smeltpunt: 1360 °C
Dichtheid: 3.375 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003482
CAS nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III