2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 122 EUR
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Smeltpunt: 78…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094352
CAS nummer: 10008-97-6