6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 43.8 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formule: C₉H₅FO₃
Smeltpunt: 248…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094006
CAS nummer: 1994-13-4