3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 129 EUR
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059914
CAS nummer: 242812-04-0
UN: 3265
ADR: 8,III