2,3-Difluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 83.3 EUR
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluene 97%
2,3-Difluorotoluene
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128.12 g/mol
Kookpunt: 119…121 °C
Dichtheid: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631506
CAS nummer: 3828-49-7
UN: 1993
ADR: 3 II