2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 32.2 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246.02 g/mol
Smeltpunt: 30…32 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190128
CAS nummer: 99479-66-0