1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 169 EUR
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄O
Kookpunt: 193 °C
Dichtheid: 1.6187 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094377
CAS nummer: 527751-45-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable