4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 103 EUR
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289.62 g/mol
Smeltpunt: 61…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094387
CAS nummer: 39234-83-8
UN: 3261
ADR: 8 II