Sodium trifluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 49.7 EUR
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Sodium trifluoroacetate 98%
Sodium trifluoroacetate
Formule: C₂F₃NaO₂
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013217
CAS nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6