4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 424 EUR
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Kookpunt: 245…246 °C
Dichtheid: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094390
CAS nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II