Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 24.9 EUR
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Formule: CF₃NaO₃S
Smeltpunt: 253…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061607
CAS nummer: 2926-30-9