o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 89.2 EUR
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Formule: C₇H₄F₄O
Kookpunt: 105…106 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236322
CAS nummer: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II